761427
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Sinonimo/i:
Benzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Concentrazione
0.05% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3