Documenti fondamentali
759449
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
97%
Sinonimo/i:
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
226-232 °C
Stringa SMILE
Nc1nnc2ccccn12
InChI
1S/C6H6N4/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H,(H2,7,9)
NCZQAIFOXJOCFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)