757829
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 2,000 (n~45), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, average Mn 2,100
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 2,000 (n~45)
average Mn 2,100
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Punto di fusione
51-56 °C
Estremità Ω
thiol
Estremità α
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>604.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 318 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.