Documenti fondamentali
757187
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
177-181 °C
Stringa SMILE
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This material is a precursor to a number of organic semiconducting polymers for OPV as well as a variety of hole transport for OLED devices.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)