560073
9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
96%
Sinonimo/i:
2,7-Dibromo-9,9-bis(n -octyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H -fluorene, 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene, 9,9-Dioctyl-9H -2,7-dibromofluorene
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
CYKLQIOPIMZZBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?