754943
Molybdenumhexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99.9% (trace metals analysis)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
P. eboll.
156 °C (lit.)
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)