753203
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
178-183 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)