749125
Cobalt(II) oxo pivalate
Sinonimo/i:
Basic cobalt(II) pivalate, Cobalt, hexakis[μ-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO′)]hexakis[μ3-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO:κO′)]di-μ4-oxoocta-, Tetrameric Co cluster
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)O[Co-]1O[Co-](O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[O+]=C(O[Co-]2O[Co-](O\C(=[O+]\1)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co]OC(=[O+]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/12C5H10O2.8Co.2O/c12*1-5(2,3)4(6)7;;;;;;;;;;/h12*1-3H3,(H,6,7);;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1;4*+2;;/p-12
PBKALLJUIAKYSI-UHFFFAOYSA-B
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)