748781
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-propyn-1-yl ester, PImC, Propargyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N