Documenti fondamentali
748420
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid
97%
Sinonimo/i:
2-diphenylphosphanylbenzenesulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15O3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
255-260 °C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid can be used as a ligand precursor for the preparation of various transition metal complexes, which are employed as catalysts in the different organic transformations such as Heck reaction, regioselective allylation, hydrogenation of ketones, N-alkylation of amines, and olefin oligomerization and polymerization reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-(Diphenylphosphino) benzenesulfonic Acid
Achard, Mathieu and Bruneau, Christian
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-5 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
748420-1G4061826735749
748420-5G4061833510643