401595
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
(4-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, Diphenyl(p-carboxyphenyl) phosphine, p-(Diphenylphosphino)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15O2P/c20-19(21)15-11-13-18(14-12-15)22(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H,(H,20,21)
GXMHDTPYKRTARV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Organostannoxane-supported palladium nanoparticles. The resulting catalysts show high activity and selectivity in Suzuki-coupling reactions.
- Polymetallic ruthenium-zinc complex catalyst for the hydrogenation of levulinic acid to γ-valerolactone.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?