Key Documents
746649
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
150 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinonimo/i:
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Forma fisica
nanoparticles
suspension
Concentrazione
~3.6E+9 particles/mL
OD
1
Diametro
150 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Articoli
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.