Documenti fondamentali
74242
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Z-amino)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)