Documenti fondamentali
741833
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
NH2CONHCD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Peso molecolare:
177.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)