741469
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
174-179 °C (Decomposition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)