737380
4′-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Sinonimo/i:
4-(4-Methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
103-108 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)