Documenti fondamentali
737240
Sigma-Aldrich
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
95%
Sinonimo/i:
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
Densità
1.555 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
phenyl
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
164.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73.33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)