726060
5-(Bromomethyl)-1,3-benzodioxole
96%
Sinonimo/i:
3,4-Methylenedioxybenzyl bromide, Piperonyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Beilstein:
135376
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
Stato
crystals
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?