Documenti fondamentali
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.544
Densità
2.117 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)