Documenti fondamentali
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
Sinonimo/i:
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578
Densità
0.962 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
169.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
733377-1G4061826701379