Documenti fondamentali
732931
Sigma-Aldrich
6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde
Sinonimo/i:
3-Formyl-6-methoxychromone, 6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
162-166 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-8-2-3-10-9(4-8)11(13)7(5-12)6-15-10/h2-6H,1H3
ILFXSWVYDSZVBC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)