Documenti fondamentali
73031
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.46
Beilstein:
4771385
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-22(29)25-19(20(26)27)12-24-21(28)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)