730041
2-Oleoyl-1-palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C43H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3,4)5)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,41H,6-19,21,23-40H2,1-5H3/b22-20-/i3D3,4D3,5D3
SXNXGNVZTLZDHE-DKVGPKMVSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)