Key Documents
729477
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tetrafluoroborate
95 atom % 6Li
Sinonimo/i:
Lithium-6Li fluoroborate
About This Item
Formula condensata:
6LiBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.82
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Forma fisica
solid
Punto di fusione
293-300 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)