Documenti fondamentali
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-102 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)