Documenti fondamentali
728276
Sigma-Aldrich
(Bromoethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-phenylacetylene, 1-Bromo-2-phenylethyne, Phenylethynyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Beilstein:
606222
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)