727679
Diethylmethyl(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥98.5% (qNMR)
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for electrochemistry
Saggio
≥98.5% (qNMR)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤500 ppm water
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
CC[N+](C)(CC)CCOC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H20NO.C2F6NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
WUFQNPMBKMKEHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3