Documenti fondamentali
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-Chloro-o-toluic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Beilstein:
1940772
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)