724246
Bisphenol A sulfate sodium salt
95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
IENSPWAUWOIJJS-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3