724068
1-Methylcyclopropanol
Sinonimo/i:
1-Methyl-1-cyclopropanol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.414
Densità
1.265 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?