Documenti fondamentali
723703
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5-1,2-dioleate
98 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-1,1,2,3,3-d5, rac-Glycerol-1,1,2,3,3,-d5-1,2 dioleate, ±-1,2-Diolein (glycerol-d5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39D5H67O5
Peso molecolare:
626.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
AFSHUZFNMVJNKX-XZPPQYRVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)