Key Documents
721395
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide-18O solution
~3 N in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
NH418OH/H218O
Peso molecolare:
37.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Forma fisica
solution
Concentrazione
~3 N in H218O
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[NH4+].[18OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i;1+2
VHUUQVKOLVNVRT-NLQOEHMXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)