721174
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
Sinonimo/i:
2-Tributylstannanylpyrimidine, Tributyl (2-pyrimidyl)stannane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512
Densità
1.164 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used in the preparation of various (2-pyrimidyl)silanes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?