720410
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
82-86 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?