Documenti fondamentali
719668
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2,3-Butylene glycol-13C4
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
Peso molecolare:
94.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
183-184 °C (lit.)
Punto di fusione
25 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)