Documenti fondamentali
719455
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13BBrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
196-202 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)