717908
Chloroform solution
NMR reference standard, 50% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Stato
solution
Composizione
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
Concentrazione
50% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?