Key Documents
717797
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-209 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)