717363
Dichloro(DPPE)digold(I)
96%
Sinonimo/i:
1,2-Ethanediylbis[diphenyl]phosphine gold complex, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorodigold(I)
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
286-289 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)