716391
3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127-132 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
BWXLCOBSWMQCGP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)