Documenti fondamentali
715913
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl-13C)phthalimide
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
131-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[13CH2]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)