Documenti fondamentali
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminopropyl)-2-methyl-1H-imidazole
96%
Sinonimo/i:
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)propylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517
Densità
1.028 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2