714623
2,3-Diamino-5-chloropyridine
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170-175 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)cnc1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?