Documenti fondamentali
720178
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedione-2,3-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH313CO13COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
88 °C (lit.)
Densità
1.00 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[13C](=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
QSJXEFYPDANLFS-CQDYUVAPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.