714348
Potassium oleate-13C18
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Oleic acid-13C18 potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C]([O-])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3].[K+]
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
MLICVSDCCDDWMD-DMVMXKRLSA-M
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.