Documenti fondamentali
713465
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-methyluracil
≥98%
Sinonimo/i:
6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.56
Beilstein:
511456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
≥98.0% (HPLC)
Stato
lumps
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)