R-014
(±)-threo-Ritalinic acid-d10 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(±)-threo-Ritalinic acid-d10 HCl solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[2H]C1([2H])N[C@@]([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])[C@]([2H])(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12+;/m0./s1/i4D2,5D2,8D2,9D2,11D,12D;
SCUMDQFFZZGUQY-SMKJLJITSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)