Documenti fondamentali
711314
Sigma-Aldrich
Methyl(triphenylphosphine)gold(I)
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P · AuCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
158 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)