Key Documents
711071
Sigma-Aldrich
Bis[tris(2-methylphenyl)phosphine]palladium
97%
Sinonimo/i:
Bis(tris(2-tolyl)phosphine)palladium, Pd[(o-tol)3P]2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H42P2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
715.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
220-225 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Pd].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;/h2*4-15H,1-3H3;
CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions and aminations
  • Kumada coupling
  • Arylation
  • Heck coupling
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)