403237
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
95%
Sinonimo/i:
PdCl2[P(cy)3]2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Transition-Metal Catalysts
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.